558052
(R)-(−)-4-Methyl-2-pentanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
About This Item
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −18.5°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
99% (ee) (GLC)
índice de refração
n20/D 1.4630 (lit.)
p.e.
132 °C (lit.)
densidade
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
chave InChI
WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)