Documentos Principais
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.11
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
250-253 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
chave InChI
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)