Documentos Principais
557706
Sigma-Aldrich
4-Propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
123-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
chave InChI
SOKFEJKZYHYKSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of obovatol derivatives as anti-platelet activity
  • Suzuki-Miyaura reaction with chloro arenes using (phenylphosphine)palladium catalyst
  • Preparation of bisaryl substituted thiazoles and oxazoles as selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) agonists
  • Selective BACE1 inhibitors using regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of dichroic fluorescent benzothiadiazole dyes
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)