Documentos Principais
557668
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-2H-imidazole 1-oxide
≥98%
Sinônimo(s):
TMIO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Beilstein:
5424342
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensaio
≥98%
pf
32-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-4-8(9)6(2,3)7-5/h4H,1-3H3
chave InChI
CNIGTNPXWSLRPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nitrone spin trapping agent of O-,C- and S-centered radicals.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)