Documentos Principais
557544
Sigma-Aldrich
4-Methylphenylthioacetic acid
97%
Sinônimo(s):
2-(p-Tolylthio)acetic acid, 4-Methylphenylthio acetic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)