557412
6-Fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Ensaio
97%
forma
solid
pf
207-211 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
chave InChI
ZKNRUFWEZPGGQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3