Documentos Principais
557277
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BClFO2
Número CAS:
Peso molecular:
188.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
272-277 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)