Documentos Principais
557250
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
150-154 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)