Key Documents
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
595.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
174-179 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5