Documentos Principais
556785
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4NHC6H3(NH2)SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
279.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
244 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
chave InChI
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luis Castedo, J. Chen, Charles Chiu, S. Collins, Donald Craig
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)