Documentos Principais
556610
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
97% (GC)
Sinônimo(s):
Benzo[1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid, Benzo[c ][1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
164.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97% (GC)
pf
157-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9-12-8-5/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)