55624
3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
β-Hydroxyisovaleronitrile
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.430
p.e.
114-116 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CC#N
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3H2,1-2H3
chave InChI
CWPMDJFBWQJRGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?