Documentos Principais
556092
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrN4S
Número CAS:
Peso molecular:
231.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
chave InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)