Documentos
556068
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-3-pyridyl)-1H-tetrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrN5
Número CAS:
Peso molecular:
226.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
240 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
chave InChI
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3