Documentos Principais
556033
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 877,00
R$ 877,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 877,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 877,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
189-193 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-2-16-11(15)9-12-8-6-4-3-5-7(8)10(14)13-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13,14)
chave InChI
BMCAWNQKVVTNFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate is a quinazoline derivative. It can be synthesized from anthranilamide and ethyl oxalate.[1]
Aplicação
Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate may be used to synthesize 4-quinazolone-2-carboxylic acid.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nonclassical Antimetabolites. X. 1, 2 A Facile Synthesis of 4-Quinazolone-2-carboxylic Acid and the Structure of Bogert's Ammonium Salt.
Baker BR and Almaula PI.
The Journal of Organic Chemistry, 27(12), 4672-4674 (1962)