Documentos Principais
555908
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
230.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5040 (lit.)
pb
234-236 °C (lit.)
densidade
1.640 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)4-2-1-3(8)5(9)6(4)10/h1-2H
chave InChI
XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride may be used as an arylating agent during the synthesis of (2,3,4-trifluorophenyl)furan derivatives. It may also be employed during the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(2,3,4-trifluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2-(2,3,4-trifluorophenyl)pyrrole.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient synthesis of Π-conjugated molecules incorporating fluorinated phenylene units through palladium-catalyzed iterative C (sp2)?H bond arylations.
Abdelmalek F, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2012-2020 (2015)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)