Documentos Principais
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
98%
Sinônimo(s):
p-Cyanophenyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
CF3SC6H4C≡N
Número CAS:
Peso molecular:
203.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
39-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
chave InChI
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)