Documentos Principais
555207
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl morpholine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
MP Morpholine resin, MP Morpholinomethyl polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
ScavengePore
Formulário
macroporous
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
0.7-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
40-70 mesh
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)