Documentos Principais
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]tetracarbonylchromium(0)
Sinônimo(s):
Cr(dppf)(CO)4
About This Item
Fórmula linear:
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
Número CAS:
Peso molecular:
718.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
136-139 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
chave InChI
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)