Documentos Principais
554944
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-di-(3′,7′-dimethyloctyl)-9H-fluorene
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)CH3)2(C6H3I)2
Número CAS:
Peso molecular:
698.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D >1.5780 (lit.)
densidade
1.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCC1(CCC(C)CCCC(C)C)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C33H48I2/c1-23(2)9-7-11-25(5)17-19-33(20-18-26(6)12-8-10-24(3)4)31-21-27(34)13-15-29(31)30-16-14-28(35)22-32(30)33/h13-16,21-26H,7-12,17-20H2,1-6H3
chave InChI
XJCDNCIPBRLWCQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)