Key Documents
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CONH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
209.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
217-220 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)