Documentos
554405
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHOC6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
242.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5100 (lit.)
pb
233-234 °C (lit.)
densidade
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
chave InChI
VKSMJFRQQMGYHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter