Documentos Principais
554251
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxy-2-hydroxybenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
49-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FXANKCVUGUNPBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)