Documentos Principais
554081
Sigma-Aldrich
Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OH)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
p.e.
50 °C/0.15 mmHg (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
chave InChI
DGHBWVVOJLVMFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)