Documentos Principais
553425
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4BrOCHF2
Número CAS:
Peso molecular:
223.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
densidade
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
chave InChI
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)