Key Documents
553255
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(NH2)C(OH)(C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
289.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −236°, c = 1 in chloroform
pf
128-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,22H,21H2/t19-/m0/s1
chave InChI
ZQNFUXDRYQQYAQ-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)