Documentos Principais
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leucinol
97%
Sinônimo(s):
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)leucinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
213 °C (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
chave InChI
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)