Documentos Principais
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
About This Item
Fórmula linear:
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
323.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
346 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
chave InChI
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)