Documentos
552216
Sigma-Aldrich
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCF2CF2H
Número CAS:
Peso molecular:
194.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4200 (lit.)
pb
152-153 °C (lit.)
densidade
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
115.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.1 °C - closed cup