Documentos Principais
551961
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +80°, c = 1 in chloroform
pf
105-108 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
chave InChI
NRVOOKOHYKJCPB-LLVKDONJSA-N
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)