Key Documents
551953
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
pf
105-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
chave InChI
NRVOOKOHYKJCPB-NSHDSACASA-N
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)