Documentos Principais
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2(OC8H17)2
Número CAS:
Peso molecular:
492.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
40-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
chave InChI
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)