Documentos Principais
551279
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4C3H2N2(O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
208.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
193-197 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C10H9ClN2O/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-5-3-2-4-8(9)11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
CWESERWNUIUBJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in the preparation of 1-(2-chlorophenyl)-3-methylchromeno[2,3-c]pyrazol-4(1H)-one, a heterocyclic analog of xanthone.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
(2-Chlorophenyl)-3-methylchromeno [2, 3-c] pyrazol-4 (1H)-one.
Batezila G and Holzer W.
Molbank, 2010(1), M661-M661 (2010)