Documentos
55118
Sigma-Aldrich
2-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoro-1,1-dimethylundecyloxy)carbonyloxyimino]-2-phenylacetonitrile
≥97.0%
Sinônimo(s):
2-[(1,1-Dimethyl-1H,1H,2H,2H,3H,3H-perfluoroundecyloxy)carbonyloxyimino]-2-phenylacetonitrile, 2-[2-(1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)isopropoxycarbonyloxyimino]-2-phenylacetonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H15F17N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
678.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
pf
81-86 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OC(=O)O\N=C(\C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C22H15F17N2O3/c1-14(2,43-13(42)44-41-12(10-40)11-6-4-3-5-7-11)8-9-15(23,24)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h3-7H,8-9H2,1-2H3/b41-12-
chave InChI
NFEFLNJWJYPWIZ-WMILAWAJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3