Documentos Principais
551171
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol
97%
Sinônimo(s):
1-(p-Tolyl)-1-propanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH(OH)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5180 (lit.)
p.e.
234-235 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZBDUWPZEVMGAMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol is a secondary alcohol derivative that can be prepared by the reduction of 4′-methylpropiophenone. Its racemic form can be resolved by oxidative kinetic resolution in the presence of chiral polymeric Mn(III) salen complexes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Easily recyclable chiral polymeric Mn (III) salen complexes for oxidative kinetic resolution of racemic secondary alcohols.
Kureshy RI, et al.
Chirality, 19(5), 352-357 (2007)