Documentos Principais
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
Número CAS:
Peso molecular:
257.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
pf
54-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
chave InChI
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
Informações legais
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)