Documentos
551066
Sigma-Aldrich
(R)-4,5,5-Triphenyl-2-oxazolidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
315.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +216°, c = 1 in chloroform
pf
246-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@H](c2ccccc2)C(O1)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H17NO2/c23-20-22-19(16-10-4-1-5-11-16)21(24-20,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H,(H,22,23)/t19-/m1/s1
chave InChI
QCWBJFYOEHCELV-LJQANCHMSA-N
Informações legais
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3