Documentos Principais
550493
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorobenzophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COC6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
279.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
82-86 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C13H8BrFO/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8H
chave InChI
QLWGPEHYNFONNA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)