Documentos Principais
550477
Sigma-Aldrich
3,9-Dodecadiyne
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C≡C(CH2)4C≡CCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
162.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
55-58 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC#CCCCCC#CCC
InChI
1S/C12H18/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-4,9-12H2,1-2H3
chave InChI
SLQXYOMUNKJHRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,9-Dodecadiyne is an internal diyne that can undergo nickel-catalyzed cycloaddition with aryl nitriles to form pyridines.[1]
Aplicação
3,9-Dodecadiyne may be used as a monomer to prepare soluble hyperbranched poly(phenylenealkenes) via transition metal-catalyzed polycyclotrimerization.[2] It may also be used as a starting material for preparing 1,2,3,4,9,10-hexaethyl-6,7,8,9-tetrahydroanthracene.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New catalysts for polymerizations of substituted acetylenes.
Tang BZ, et al.
ACS Symp. Ser., 760 (2000)
A nickel-catalyzed route to pyridines.
McCormick MM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(14), 5030-5031 (2005)
Novel synthetic route to octasubstituted naphthalenes from four alkynes and one olefin unit via zirconacyclopentadienes and 1,2-diiodo-3,4,5,6-tetraalkylbenzene.
Zhou X, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(13), 4559-4562 (2004)