Documentos Principais
550310
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3BrC4H3O2CN
Número CAS:
Peso molecular:
264.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
186-190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C11H6BrNO2/c1-6-8-4-7(12)2-3-10(8)15-11(14)9(6)5-13/h2-4H,1H3
chave InChI
NPCFOYALAZMRDI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin is a 3-cyanocoumarin derivative, which constitutes an important class of heterocycle for preparing methine dyes and bioactive compounds. It can be prepared by reacting 5′-bromo-2′-hydroxyacetophenone with malononitrile in the presence of iodine under microwave or thermal conditions.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iodine-mediated one-pot synthesis of 3-cyanocoumarins and 3-cyano-4-methylcoumarins.
Sharma D and Makrandi JK.
J. Serb. Chem. Soc., 79(5), 527-531 (2014)