Documentos Principais
549894
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9-(3-(dimethylamino)propyl)-thioxanthen-9-ol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
333.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3
chave InChI
YJINNJOMTOJZBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phospholipid-sensitive calcium-dependent protein kinase: inhibition by antipsychotic drugs.
Schatzman RC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 98(3), 669-676 (1981)