Documentos Principais
549843
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N4O
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
162-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1nc(C)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
chave InChI
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)