Documentos
549770
Sigma-Aldrich
Methyl 3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate
97%
Sinônimo(s):
3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClF3O2
Peso molecular:
256.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4375 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
chave InChI
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
198.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter