Documentos Principais
549576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
211.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-5-6(10(13)14)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSIOETYGDXDWBR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)