Documentos Principais
549445
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(chlorodimethylsilane)
95%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(chlorodimethylsilyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
263.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pb
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
pf
130-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
chave InChI
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)