Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5706 (lit.)
p.e.
238-239 °C (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cccc(S)c1
InChI
1S/C8H10OS/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
RTJMJGJLVSKSEB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Partially selective gold nanoparticle chemiresistor sensors for the quantification of benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) in water samples[1]
- Flexible and tunable sensor based on monolayer-capped nanoparticles (MCNPs), with potential application in e-skin devices.[2]
- gold nanoparticle-based flexible sensor array[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)