549118
Benzeno-D6
"100%", 99.96 atom % D
Sinônimo(s):
Benzeno hexadeuterado
About This Item
pureza isotópica
99.96 atom % D
embalagem
pk of 10 × 0.75 mL
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
pf
6.8 °C (lit.)
densidade
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?