Documentos Principais
549029
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
138-139 °C (lit.)
densidade
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
chave InChI
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride (1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of:[1]
  • 6-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-hex-5-ynoic acid methyl ester
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-5-methoxycarbonyl-pent-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
  • (E)-3-[4-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-but-3-enyl]-oxazolidin-2-one
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(2-oxo-oxazolidin-3-yl)-but-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, anti-HIV activity, and metabolic stability of new alkenyldiarylmethane HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Deng BL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(19), 6140-6155 (2005)