Key Documents
549010
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Sinônimo(s):
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
168-169 °C (lit.)
densidade
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)