Documentos Principais
548944
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
124-128 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2OCC(C=O)=C(Cl)c2c1
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
chave InChI
XEGONRKPLYJCFN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)